Learn More
9N-Tritil Guanina-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9N-Trityl Guanine-13C2,15N |
| CAS | 1329799-77-0 |
| Fórmula molecular | C2213C2H19N415NO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-1,9-dihydro-9-(triphenylmethyl)-6H-purin-6-one-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H19N5O/c25-23-27-21-20(22(30)28-23)26-16-29(21)24(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-16H,(H3,25,27,28,30)/i20+1,21+1,26+1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)[13c]2[15n]cn([13c]2N1)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-tritil-3H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 396.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1627 |