Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 9mm
Código de producto. 11975703
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
375 μL
475 μL
1,2 mL
1,4 mL
1,5 mL
1,7 mL
2,0 mL
2,0 ml
4,0 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11975703 2,0 mL paquete de 100
10083623 0,3 mL paquete de 100
11593850 2,0 mL paquete de 1000
14839810 2,0 mL paquete de 100
14849810 2,0 mL paquete de 100
10529375 2,0 mL paquete de 100
10251765 2,0 ml paquete de 100
10118894 2,0 mL paquete de 100
11548240 2,0 mL paquete de 100
10428204 2,0 mL paquete de 100
11568240 1,7 mL paquete de 100
12443568 475 μL paquete de 100
10578965 475 μL paquete de 100
11317381 1,5 mL paquete de 100
12680356 375 μL paquete de 100
12433578 2,0 mL paquete de 100
12443578 2,0 mL paquete de 100
12473578 1,7 mL paquete de 100
12656907 1,4 mL paquete de 100
11573680 0,3 mL paquete de 500
11593780 1,5 mL paquete de 100
11533680 4,0 mL paquete de 500
12085540 1,2 mL paquete de 100
11563690 2,0 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11975703 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C40001
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado con los viales fabricados con la innovadora tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS).
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado. Los viales de rosca de vidrio transparente de 9 mm Thermo Scientific™ son de 12 x 32 mm y están fabricados con la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS). Esta innovación no solo impide el paso a presión de los septos, sino que también proporciona un tope para el tapón que evita el ajuste excesivo o insuficiente, y ofrece un sellado uniforme y óptimo en todo momento. Los viales están fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) y cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades. 
  • Llene los viales fácilmente con la abertura de cuello ancho; requieren microinsertos de 6 mm de diámetro.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Encuentre el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
  • Accesorios de microsellado
  • Los accesorios de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Obtenga el sellado y el rendimiento de un vial con tapón de rosca.
  • El diseño del vial con tope de seguridad incorpora un punto de detención definitivo en el acabado del vial.
  • Elimina la subjetividad logrando una compresión óptima de sellado al cerrar el vial.
  • Evite el ajuste excesivo o insuficiente de los tapones.
  • Ofrece un sellado óptimo en todo momento.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Recomendado para la mayoría de las marcas de muestreadores automáticos
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio transparente, capacidad de 2 mL/1,8 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 9 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2,0 mL
Tipo de inserto Ninguno
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,8 mL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial Target DP de 9 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.