Learn More
9H-xanten-9-ácido ilacético, TRC
Código de producto. 30450215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450215 100 mg 100 miligramos
30451333 50 mg 50 miligramos
30451726 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX499965100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217-58-9
Fórmula molecular C15H12O3
Peso molecular (g/mol) 240.25
Nombre IUPAC Ácido 2-(9H-xanten-9-il)acético
SMILES OC(=O)CC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9H-xanthen-9-ylacetic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O3/c16-15(17)9-12-10-5-1-3-7-13(10)18-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-8,12H,9H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0786