Learn More
Ácido (9H-purin-6-ilamino)acético (puede contener hasta un 20 % de inorgánicos), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid |
| CAS | 10082-93-6 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N5 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(7H-purin-6-ilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 193.163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.06 |