Learn More
Ácido (9H-purin-6-ilamino)acético (puede contener hasta un 20 % de inorgánicos), TRC
Código de producto. 30420022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420022 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30420022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84029325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid
CAS 10082-93-6
Fórmula molecular C7 H7 N5 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12)
SMILES OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12
Nombre IUPAC Ácido 2-(7H-purin-6-ilamino)acético
Peso molecular (g/mol) 193.163
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.06