Learn More
Ácido 9H-hexadecafluorononanoico, TRC
Código de producto. 30407913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30407913 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30407913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29004350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9H-Hexadecafluorononanoic Acid
CAS 76-21-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C9H2O2F16
Cantidad 50 mg
Sinónimo C 5800, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluorononanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H2F16O2/c10-1(11)3(12,13)5(16,17)7(20,21)9(24,25)8(22,23)6(18,19)4(14,15)2(26)27/h1H,(H,26,27)
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 446.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.9799
Porcentaje de pureza >95