Learn More
9H-Fluorene-9-acetic acid, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10401163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10401163 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10401163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330710010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9H-Fluorene-9-acetic acid
CAS 6284-80-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131°C to 135°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C15H12O2
Número MDL MFCD00013262
Cantidad 1 g
Sinónimo 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
Clave InChI WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(9H-fluoren-9-il)acético
Peso molecular (g/mol) 224.259
PubChem CID 94852
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder