Learn More
4-(3-Butenoil)tetrahidro-1(2h)-pirazincarboxilato de 9H-fluoren-9-ilmetilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10356614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10356614 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10356614 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07782DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9H-Fluoren-9-ylmethyl 4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 876728-43-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C23H24N2O3
Número MDL MFCD08271967
Cantidad 1 g
Sinónimo 9h-fluoren-9-yl methyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-1-oxo-3-buten-1-yl-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9h-fluoren-9-ylmethyl-4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate
Clave InChI WRSRYPVHNSMIQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Nombre IUPAC 4-but-3-enoilpiperazin-1-carboxilato de 9H-fluoren-9-ilmetilo
Peso molecular (g/mol) 376.456
PubChem CID 18525938
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.45
Porcentaje de pureza 97%