Learn More
9H-Carbazole, TRC
Código de producto. 17974205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974205 10 g 10 g
17970735 100 mg 100 miligramos
17952405 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17606510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-74-8
Fórmula molecular C12 H9 N
Peso molecular (g/mol) 167.21
Sinónimo Carbazole (8CI), 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091
Nombre IUPAC 9H-carbazol
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0735