Learn More
9H-carbazol-3-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30397267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30397267 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30397267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28338110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9H-Carbazole-3-carbaldehyde
CAS 51761-07-0
Fórmula molecular C13 H9 N O
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-8-9-5-6-13-11(7-9)10-3-1-2-4-12(10)14-13/h1-8,14H
SMILES O=Cc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
Nombre IUPAC 9H-carbazol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 195.217
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.068