Learn More
9H-carbazol-3-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9H-Carbazole-3-carbaldehyde |
| CAS | 51761-07-0 |
| Fórmula molecular | C13 H9 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9NO/c15-8-9-5-6-13-11(7-9)10-3-1-2-4-12(10)14-13/h1-8,14H |
| SMILES | O=Cc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| Nombre IUPAC | 9H-carbazol-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 195.217 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.068 |