Learn More
9H-carbazol-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9H-Carbazol-3-ol |
| CAS | 7384-07-8 |
| Fórmula molecular | C12H9O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxycarbazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO/c1-8-6-12-10(7-13(8)15)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14-15H,1H3 |
| SMILES | Oc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-9H-carbazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0684 |