Learn More
(9E)-Lumefantrina, TRC
Código de producto. 30477336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477336 25 mg 25 miligramos
30470284 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47400525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1456736-33-6
Fórmula molecular C30 H32 Cl3 N O
Peso molecular (g/mol) 528.94
Sinónimo (9E)-2,7-Dichloro-9-[(4-Chlorophenyl)Methylene]-α-[(Dibutylamino)Methyl]-9H-Fluorene-4-Methanol
Nombre IUPAC 2-(dibutilamino)-1-[(9E)-2,7-dicloro-9-[(4-clorofenil)metilideno]fluoren-4-il]etanol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C\c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9E)-Lumefantrine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.155