Learn More
(9E)-Eritromicina A Oxima, TRC
Código de producto. 30005691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005691 50 mg 50 miligramos
30004079 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65003550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111321-02-9
Fórmula molecular C37 H68 N2 O13
Peso molecular (g/mol) 748.94
Sinónimo Erythromycin A 9-(E)-oxime, Erythromycin 9-(E)-oxime, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., (9E)-Erythromycin A oxime, (E)-Erythromycin A oxime, (E)-Erythromycin oxime, Clarithromycin Imp. J (EP)
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-10-hidroxiimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotradecan-2-one
SMILES O([C@H]1[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=NO)[C@H](C)[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@@H](CC)OC(=O)[C@@H]1C)[C@H]3C[C@](OC)(C)[C@@H](O)[C@H](C)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin A 9-(E)-oxime
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H68N2O13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(38-46)18(2)16-35(8,44)32(52-34-28(40)24(39(11)12)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-36(9,47-13)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-46H,14-17H2,1-13H3/b38-27+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.4721
Porcentaje de pureza >95%