Learn More
(9E,12E)-octadeca-9,12-ácido dienoico, TRC
Código de producto. 30136426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136426 500 mg 500 miligramos
30135350 100 mg 100 miligramos
17928994 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE338005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-21-8
Fórmula molecular C18 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 280.45
Sinónimo Linolelaidic Acid, 9,12-Octadecadienoic acid, (E,E)-, Linolelaidic acid (8CI), (9E,12E)-9,12-Octadecadienoic acid, 9-trans-12-trans-Linoleic acid, 9-trans-12-trans-Octadecadienoic acid, C18:2n-6(t9,t12), Linelaidic acid, Linoelaidic acid, trans,trans-9,12-Octadecadienoic acid, trans,trans-Linoleic acid, trans-9-trans-12-Linoleic acid, trans-δ9,12-Octadecadienoic acid, 9,12-Octadecadienoic acid, (9E,12E)-
Nombre IUPAC (9E,12E)-octadeca-9,12-ácido dienoico
SMILES CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolelaidic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.2402