Learn More
Ácido (9E)-12-hidroxi-9-octadecenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9E)-12-Hydroxy-9-octadecenoic Acid |
| CAS | 82188-83-8 |
| Fórmula molecular | C18 H34 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (9E)-12-Hydroxy-9-octadecenoic Acid, 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9E)-, 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (E)-, (9E)-12-Hydroxy-9-octadecenoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9+ |
| SMILES | CCCCCCC(O)C\C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-12-hidroxioctadec-9-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 298.461 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.251 |