Learn More
Acetato de fluorometolona (9Beta,11Beta)-epoxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9beta,11beta)-Epoxy Fluorometholone Acetate |
| CAS | 83873-17-0 |
| Fórmula molecular | C24H30O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (6alpha,9beta,11beta)-17-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O5/c1-13-10-19-17-7-9-23(14(2)25,28-15(3)26)22(17,5)12-20-24(19,29-20)21(4)8-6-16(27)11-18(13)21/h6,8,11,13,17,19-20H,7,9-10,12H2,1-5H3/t13-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@@H]4O[C@]24[C@@]5(C)C=CC(=O)C=C15 |
| Peso molecular (g/mol) | 398.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2093 |