Learn More
9Beta, 11 Beta-Epóxi-17, 21-dihidroxi-16 Beta-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30008809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008809 1 g 1 g
17963065 10 mg 10 miligramos
17951465 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5891851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912-38-9
Fórmula molecular C24H30O6
Peso molecular (g/mol) 414.49
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methyl-, (9β,11β,16β)-, 9β-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (9β,11β,16β)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-Epoxy-17-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-diene 21-acetate, 9,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 9,11β-Epoxy-17-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-21-yl Acetate
Nombre IUPAC [2-[(1S,2S,10S,11S,13S,14R,15S,17S)-14-hidroxi-2,13,15-trimetil-5-oxo-18-oxapentatacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(26)7-8-21(15,3)24(17)20(30-24)11-22(18,4)23(13,28)19(27)12-29-14(2)25/h7-8,10,13,17-18,20,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,20-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2042