Learn More
(9Beta,11Beta)-9,11-epoxi-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9beta,11beta)-9,11-Epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 153469-93-3 |
| Fórmula molecular | C21H24O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O3/c1-12(22)15-6-7-16-17-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,3)21(17)18(24-21)11-19(15,16)2/h6,8-10,16-18H,4-5,7,11H2,1-3H3/t16-,17-,18?,19+,20-,21?/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C35OC5C[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 324.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1725 |