Learn More
(9Beta,11Beta)-21-(acetiloxi)-9,11-epoxipregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30321635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30321635 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30321635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1896102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 103466-44-0
Fórmula molecular C23H26O5
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (9β,11β)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, (4aS,4bS,5aS,6aS,9aS)-7-(2-21-(Acetyloxy)-9b,11b-epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dionedroxyacetyl)-4a,6a-dimethyl-5a,6,6a,9,9a,9b,10,11-octahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-2(4aH)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26O5/c1-13(24)27-12-19(26)18-7-6-16-17-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,3)23(17)20(28-23)11-21(16,18)2/h7-10,16-17,20H,4-6,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20-,21-,22-,23+/m0/s1
SMILES O=C(C)OCC(C1=CC[C@]([C@@](CC2)([H])[C@@]3([C@](C=C4)(C)C2=CC4=O)O[C@H]3C5)([H])[C@@]15C)=O
Nombre IUPAC Acetato de 2-((4aS,4bS,5aS,6aS,9aS,9bS)-4a,6a-dimetil-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,9,9a,9b,10,11-decahidrociclopenta[1,2]fenantro[4,4a-b]oxiren-7-il)-2-oxoetilo
Peso molecular (g/mol) 382.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.18
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.