Learn More
9b-(4-clorofenil)-1,2,3,9b-tetrahidro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9b-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |
| CAS | 6038-49-9 |
| Fórmula molecular | C16H13ClN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 9b-(p-Chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13ClN2O/c17-12-7-5-11(6-8-12)16-14-4-2-1-3-13(14)15(20)19(16)10-9-18-16/h1-8,18H,9-10H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C23NCCN2C(=O)c4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 9b-(4-clorofenil)-2,3-dihidro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0716 |