Learn More
(9b,11b)-21-(acetiloxi)-9,11-epoxipregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (9beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 103466-44-0 |
| Fórmula molecular | C23H26O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (9β,11β)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, (4aS,4bS,5aS,6aS,9aS)-7-(2-21-(Acetyloxy)-9b,11b-epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dionedroxyacetyl)-4a,6a-dimethyl-5a,6,6a,9,9a,9b,10,11-octahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-2(4aH)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26O5/c1-13(24)27-12-19(26)18-7-6-16-17-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,3)23(17)20(28-23)11-21(16,18)2/h7-10,16-17,20H,4-6,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | O=C(C)OCC(C1=CC[C@]([C@@](CC2)([H])[C@@]3([C@](C=C4)(C)C2=CC4=O)O[C@H]3C5)([H])[C@@]15C)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-((4aS,4bS,5aS,6aS,9aS,9bS)-4a,6a-dimetil-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,9,9a,9b,10,11-decahidrociclopenta[1,2]fenantro[4,4a-b]oxiren-7-il)-2-oxoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.18 |