Learn More
9Alfa-Fluoroprednisolona 17-Valerato, TRC
Código de producto. 30133080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133080 100 mg 100 miligramos
30132726 25 mg 25 miligramos
30011785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595615100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2802-10-0
Fórmula molecular C26 H35 F O6
Peso molecular (g/mol) 462.55
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-17-[(1-oxopentyl)oxy]-, (11β)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-, 17-valerate (7CI,8CI), 9α-Fluoroprednisolone 17-valerate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-dihydroxy-, 17-valerate, Betamethasone Valerate Imp. I (EP)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] pentanoato
SMILES CCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9alpha-Fluoroprednisolone 17-Valerate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35FO6/c1-4-5-6-22(32)33-25(21(31)15-28)12-10-18-19-8-7-16-13-17(29)9-11-23(16,2)26(19,27)20(30)14-24(18,25)3/h9,11,13,18-20,28,30H,4-8,10,12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.2418