Learn More
9Alfa-fluoroprednisolona 17-butirato-21-acetato, TRC
Código de producto. 30394715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394715 5 mg 5 miligramos
30397192 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5958405MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate
Nombres de analitos o componentes 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H35 F O7
Sinónimo 6-desfluoro Difluprednate
Fórmula InChI InChI=1S/C27H35FO7/c1-5-6-23(33)35-26(22(32)15-34-16(2)29)12-10-19-20-8-7-17-13-18(30)9-11-24(17,3)27(20,28)21(31)14-25(19,26)4/h9,11,13,19-21,31H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t19-,20-,21-,24-,25-,26+,27-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-17-(2-acetoxiacetil)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] butanoato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 490.56
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.2367