Learn More
9Alfa-fluoro-17,17-dimetil-18-norandrostano-4,13-dien-11Beta-ol-3-ona, TRC
Código de producto. 30392580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30392580 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30392580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5914005MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 9a-Fluoro-17,17-dimethyl-18-nor-androstan-4,13-diene-11b-ol-3-one
CAS 3863-16-9
Fórmula molecular C20H27FO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 18-Norandrosta-4,13-dien-3-one, 9-fluoro-11-hydroxy-17,17-dimethyl-, (11β)- (9CI, ACI), (11β)-9-Fluoro-11-hydroxy-17,17-dimethyl-18-norandrosta-4,13-dien-3-one (ACI), 18-Norandrosta-4,13-dien-3-one, 9-fluoro-11β-hydroxy-17,17-dimethyl- (8CI), Gona-4,13-dien-3-one, 9-fluoro-11β-hydroxy-10,17,17-trimethyl- (7CI), 9-Fluoro-11β-hydroxy-17,17-dimethyl-18-norandrosta-4,13-dien-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17,17-dimethyl-18-norandrosta-4,13-dien-3-one, 9α-Fluoro-17,17-dimethyl-18-norandrostane-4,13-dien-11β-ol-3-one, 9α-Fluoro-18-nor-17,17-dimethylandrosta-4,13-dien-11β-ol-3-one, NSC 77025
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27FO2/c1-18(2)8-7-14-15-5-4-12-10-13(22)6-9-19(12,3)20(15,21)17(23)11-16(14)18/h10,15,17,23H,4-9,11H2,1-3H3
SMILES CC1(C)CCC2=C1C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@H]2CCC4=CC(=O)CC[C@]34C
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S)-9-fluoro-11-hidroxi-10,17,17-trimetil-2,6,7,8,11,12,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 318.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.4256
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.