Learn More
9alfa-Fluoro-11beta-hidroxi-16-beta-metil-3-oxandrosta-1,4-dieno-17(R)-espiro-2'-[4'-cloro-5'-etilfurano-3'(2'H)-ona, TRC
Código de producto. 30009107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009107 25 mg 25 miligramos
30003243 500 mg 500 miligramos
30004690 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59180025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1486466-31-2
Fórmula molecular C25 H30 Cl F O4
Peso molecular (g/mol) 448.95
Sinónimo (17R)-4'-Chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2'(3'H)-furan]-3,3'-dione, Clobetasol Propionate 17α-spiro Compound, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2'-[4'-chloro-5'-ethylfuran-3'(2'H)-one
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-4'-cloro-5'-etil-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetilspiro[6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17,2'-furano]-3,3'-dione
SMILES CCC1=C(Cl)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1817
Porcentaje de pureza >95%