Learn More
9Alfa-Bromodesonida ~90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9alpha-Bromodesonide |
| CAS | 39672-77-0 |
| Fórmula molecular | C24 H31 Br O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Bromodesonide, 9α-Bromo-11β,21-dihydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Bromodesonide, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-bromo-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 9-Bromo-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-acetonide, 9α-Bromodesonide ~90% |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31BrO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(Br)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-12-bromo-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-6,6,9,13-tetrametil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 495.4033 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.1304 |