Learn More
9a-Cloro-9-desfluoro Halobetasol 17-Propionato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9alpha-Chloro-9-desfluoro Halobetasol 17-Propionate |
| CAS | 66852-61-7 |
| Fórmula molecular | C25H31Cl2FO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (6alpha,11beta,16beta)-9,21-dichloro-6-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, CGP 15900, Halobetasol Propionate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31Cl2FO5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(28)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,27)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-6-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 501.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.1533 |