Learn More
uvex Líquido de limpieza 9972
Código de producto. 17250292 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17250292 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17250292 Proveedor uvex N.º de proveedor 9972101
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Limpiador eficaz para su uso con todas las gafas de seguridad Uvex™.
  • Envasadas en un frasco redondo de 500 ml
  • Apto para su uso con cualquier lente de visión
  • Incompatible con la estación de limpieza 9970005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Líquido de limpieza
Para utilizar con (equipo) Lentes de visión Uvex™
Cantidad 500 mL
Desechables Reutilizables