Learn More
uvex Estación de limpieza y accesorios 9970
Código de producto. 17240292 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bomba de plástico
Estación de limpieza
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17240292 Estación de limpieza cada uno
17270292 Bomba de plástico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17240292 Proveedor uvex N.º de proveedor 9970005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.45€
    72.01€ / paquete de 1
    Ahorro 5.44€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Monte y rellene fácilmente la estación de limpieza Uvex™ para una cómoda limpieza de gafas de seguridad.
  • La estación de limpieza es fácil de montar y rellenar
  • Para su uso con todas las gafas de seguridad Uvex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 24 x 28 cm
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Color Azul, gris
Tipo de producto Estación de limpieza
Para utilizar con (equipo) Gafas de seguridad Uvex™
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de gafas de seguridad Uvex™
Incluye Papeles de limpieza (2 x 9971000), líquido de limpieza (9972103) y bomba de plástico (9973101)
Desechables Reutilizables