Learn More
Uvex™ Viseras de policarbonato 9906 Pheos SLB2
Código de producto. 17290272 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de montaje:
Bloqueos magnéticos
Palancas mecánicas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de montaje Tamaño de la unidad
17290272 Palancas mecánicas cada uno
17200282 Bloqueos magnéticos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17290272 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9906007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    132.95€ / paquete de 1
    Ahorro 11.05€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las viseras se tratan con un revestimiento Supravision Excellence para la protección contra el empañamiento y contra los arañazos. Certificado conforme a GS-ET 29 como viseras de clase 2 para protección contra arcos eléctricos (7 kA)
  • El sistema de bloqueo magnético es extremadamente fácil de conectar a la visera
  • El sistema de  articulación  ergonómico es cómodo de usar, incluso durante períodos prolongados.
  • Certificado  según GS-ET 29 como visores de clase 2 para protección contra arcos eléctricos (7 kA)
  • Etiquetado:  W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Marco), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Lente)
  • Compatible solo con cascos Pheos E-S-WR
  • La lente se puede cambiar
  • El casco se vende por separado
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior: antivaho
  • Exterior: Resistente a arañazos y a productos químicos.
  • Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 170:2002
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Cascos de seguridad Pheos E-S-WR
Tinción de lente Transparente
Material Policarbonato
Modelo 9906 Pheos SLB2
Tipo de montaje Palancas mecánicas
Tipo de producto Visor
Clasificación para arcos eléctricos Clase 2