Descripción
- El sistema de bloqueo magnético es extremadamente fácil de conectar a la visera
- El sistema de articulación ergonómico es cómodo de usar, incluso durante períodos prolongados.
- Certificado según GS-ET 29 como visores de clase 2 para protección contra arcos eléctricos (7 kA)
- Etiquetado: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Marco), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Lente)
- Compatible solo con cascos Pheos E-S-WR
- La lente se puede cambiar
- El casco se vende por separado
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: antivaho
- Exterior: Resistente a arañazos y a productos químicos.
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Cascos de seguridad Pheos E-S-WR |
| Tinción de lente | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Modelo | 9906 Pheos SLB2 |
| Tipo de montaje | Bloqueos magnéticos |
| Tipo de producto | Visor |
| Clasificación para arcos eléctricos | Clase 2 |