Learn More
uvex 9906 Lente de repuesto para visera Pheos SLB2
Código de producto. 17230282 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
SLB2
Código de producto.
17230282 SLB2
1 options
Código de producto. 17230282 Proveedor uvex N.º de proveedor 9906017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.70€
    81.55€ / paquete de 1
    Ahorro 6.15€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La lente de repuesto para visera de cascos de seguridad de la serie pheos es compatible con el modelo 9906.002 (brazos de palanca mecánicos) y el modelo 9906.003 (cierres magnéticos autoblocantes).
  • Lente de repuesto para el modelo uvex pheos 9906.002 (brazos de palanca mecánicos) o el modelo 9906.003 (cierres magnéticos autoblocantes)
  • Pantalla facial ligera y robusta para el casco de seguridad industrial uvex pheos ES-WR / BS-WR y uvex pheos alpine (se requiere el adaptador de visera 9790.067)
  • Etiquetado: 2C-1,2 W1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
  • Cuenta con revestimiento Supravision Excellence
  • Arco eléctrico, clase 2 con protección de barbilla
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 170:2002
Para utilizar con (equipo) Pheos 9906.002, 9906.003
Incluye Protección de barbilla
Tinción de lente Azul
Material Policarbonato