Learn More
uvex 9906 Lente de repuesto para visera Pheos SLB1
Código de producto. 17210282 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
SLB1
Código de producto.
17210282 SLB1
1 options
Código de producto. 17210282 Proveedor uvex N.º de proveedor 9906012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.95€
    48.30€ / paquete de 1
    Ahorro 3.65€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La lente de repuesto para visera de cascos de seguridad de la serie pheos es compatible con el modelo 9906.002 (brazos de palanca mecánicos) y el modelo 9906.003 (cierres magnéticos autoblocantes).
  • Lente de repuesto para el modelo uvex pheos 9906.002 (brazos de palanca mecánicos) o el modelo 9906.003 (cierres magnéticos autoblocantes)
  • Pantalla facial ligera y robusta para el casco de seguridad industrial uvex pheos ES-WR / BS-WR y uvex pheos alpine (se requiere el adaptador de visera 9790.067)
  • Etiquetado: 2C-1,2 W1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • Cuenta con revestimiento Supravision Excellence
  • Arco eléctrico, clase 1
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo SLB1
Tipo de producto Visor de repuesto
Revestimiento de lente Supravision Excellence