Learn More
Uvex™ Viseras de policarbonato 9906 Pheos
Código de producto. 17260272 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de montaje:
Bloqueos magnéticos
Palancas mecánicas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de montaje Tamaño de la unidad
17260272 Bloqueos magnéticos cada uno
17250272 Palancas mecánicas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17260272 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9906003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.15€
    68.02€ / paquete de 1
    Ahorro 5.13€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las viseras se tratan con un revestimiento Supravision Excellence para la protección contra el empañamiento y contra los arañazos. Disponibles con dos soportes alternativos: palancas mecánicas o ganchos magnéticos automáticos.
  • El sistema de bloqueo magnético es extremadamente fácil de conectar a la visera
  • El sistema de  articulación  ergonómico es cómodo de usar, incluso durante períodos prolongados.
  • Compatible con Pheos B-S-WR y Pheos Alpine (se requiere el adaptador 9790067 para la combinación con Alpine)
  • La visera 9906002 se puede combinar con las orejeras Pheos K2H (mecánica)
  • La visera 9906003 es compatible con las orejeras Pheos K2H (magnética)
  • Con certificación para las áreas de aplicación 3 (líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
  • Etiquetado:  W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Marco), 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Lente)
  • La lente se puede cambiar
  • El casco se vende por separado
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior: antivaho
  • Exterior: Resistente a arañazos y a productos químicos.
  • Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 170:2002
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Pheos B-S-WR, Pheos Alpine (requiere el adaptador 9790067), y orejeras Pheos K2H (magnética)
Tinción de lente Transparente
Material Policarbonato
Modelo 9906 Pheos
Tipo de montaje Bloqueos magnéticos
Tipo de producto Visor