Learn More
uvex Protector facial Pheos 9790 con protección auditiva
Código de producto. 17209221 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Negro
Código de producto.
17209221 Negro
1 options
Código de producto. 17209221 Proveedor uvex N.º de proveedor 9790212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.20€
    82.97€ / paquete de 1
    Ahorro 6.23€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los protectores faciales se suministran completamente premontados, con protección auditiva, por lo que están listos para su uso de forma inmediata. Esta robusta visera de policarbonato cuenta con revestimiento Supravision Excellence, posiciones de bloqueo
  • El multisistema de protección facial completamente premontado se suministra listo para su uso inmediato
  • Las orejeras acopladas pueden retirarse en cualquier momento con el accesorio de bayoneta
  • Visera de policarbonato con revestimiento Supravision Excellence y posiciones de bloqueo variables
  • El mecanismo accionado por resorte asegura que el centro de gravedad esté en el centro para fomentar una postura natural y evitar la tensión en el cuello
  • Los sistemas de ajuste de anchura variable con una sola mano garantizan un ajuste cómodo e individualizado
  • Con certificación para las áreas de aplicación 3 (líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
  • Protección UV 400 fiable
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistentes a productos químicos y a arañazos
  • Fáciles de limpiar, menos susceptibles a la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Supravision Excellence
Revestimiento de lente Antivaho
Color Negro
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Protector facial
Incluye Orejeras (28 dB)
Modelo 9790 Pheos
Tamaño Entre 52 y 64 cm
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400