Learn More
uvex Cascos de seguridad sin ventilación 9770 Pheos ES
Código de producto. 17239091 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17239091 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17239091 Proveedor uvex N.º de proveedor 9770021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.20€
    12.24€ / paquete de 1
    Ahorro 0.96€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Cascos ligeros y sin ventilación en un diseño deportivo ideales para su uso en el sector de la electricidad con sistemas de baja tensión. Cuenta con un cortavientos recortado con un interior convencional para facilitar el ajuste.
  • Casco ligero y sin ventilación en un diseño deportivo
  • Completamente cerrado para su uso en el sector de la electricidad con sistemas de baja tensión
  • Incluye un sistema adaptador para viseras, gorras de protección y lámparas para casco
  • Interior convencional para facilitar el ajuste
  • Cortavientos recortado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397:2012, EN 50365:2002
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Cascos de protección
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de baja tensión
Incluye Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Modelo 9770 Pheos ES
Tipo de producto Casco eléctricamente aislante
Tamaño Entre 52 y 61 cm
Tamaño (métrico) Entre 52 y 61 cm
Ventilado/a Sin ventilación
Estilo de cabeza Ala delantera