Learn More
uvex Cascos de seguridad sin ventilación 9770 Pheos E-S-WR
Código de producto. 17259091 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17259091 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17259091 Proveedor uvex N.º de proveedor 9770031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.45€
    17.12€ / paquete de 1
    Ahorro 1.33€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los cascos ligeros son aptos para su uso con temperaturas ambiente de hasta -30 °C y resistentes a salpicaduras de lava fundida en caliente. Los cascos disponen de un borde corto para una visión superior sin restricciones y un arnés de suspensión con trinquete de rueda para ajuste de anchura variable.
  • El casco completamente cerrado es adecuado para su uso por electricistas
  • Cumple todos los requisitos de seguridad para la construcción y el trabajo industrial
  • El arnés de suspensión con trinquete de rueda permite un ajuste continuo de la anchura
  • El borde recortado garantiza una visión superior sin restricciones
  • Adaptadores Euroslot laterales (30 mm) para fijar orejeras y sistemas de visera
  • Fijación de banda textil de seis puntos para un ajuste y comodidad óptimos
  • Resiste fácilmente la presión desde el lado
  • Se puede usar a temperaturas bajas de hasta -30 °C
  • Resistente a salpicaduras de metal fundido
  • Incluye un área de impresión para su personalización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397:2012, EN 50365:2002
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Cascos de protección
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de baja tensión
Incluye Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Modelo 9770 Pheos E-S-WR, Borde corto
Tipo de producto Casco eléctricamente aislante
Tamaño Entre 52 y 61 cm
Tamaño (métrico) Entre 52 y 61 cm
Tipo de suspensión Arnés con rueda de trinquete
Ventilado/a Sin ventilación
Estilo de cabeza Ala delantera