Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo sólido de 96 pocillos
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Ideal para pruebas de aglutinación
- Sin esquinas afiladas, lo que significa que se pueden pipetear de forma fácil y limpia
- Adecuado para análisis +/-
- Bo
Especificaciones
Especificaciones
| BreakApart | No |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | No adherente |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 40 a 280 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |