Learn More
Applied Biosystems™ Septos para placas de 96 pocillos, para 3500/SeqStudio™ Flex
Código de producto. 12668343 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12668343 20 unidades cada uno
1 options
Código de producto. 12668343 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4412614
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Estos septos para placas de 96 pocillos están diseñados y validados para su uso con analizadores genéticos Applied Biosystems 3500 y SeqStudio Flex.
Estos septos para placas de 96 pocillos están diseñados y validados para su uso con analizadores genéticos Applied Biosystems 3500 y SeqStudio Flex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 20 unidades
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500, analizador genético 3500xL
Tipo de producto Placa de septos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Una bolsa de 20 septos. Almacenar a temperatura ambiente.