Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos
Description
Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para el sellado de placas de almacenamiento de 96 pocillos, disponibles en formato perforable y esterilizable en autoclave.
Las alfombrillas de cierre de 96 pocillos Thermo Scientific se han diseñado para placas de almacenamiento de 96 pocillos y están disponibles en formato perforable o esterilizable en autoclave. Las alfombrillas con tapón redondo o cuadrado están fabricadas con elastómero termoplástico y son adecuadas para almacenamiento a largo plazo.
Características destacadas
- Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para sellar placas de almacenamiento de 96 pocillos
- Rejilla de referencia alfanumérica
- Moldeadas a partir de un elastómero termoplástico para un diseño flexible
- Aptas para almacenamiento a largo plazo
- Disponibles en formato perforable o esterilizable en autoclave
Versión perforable: - Resistente a disolventes (incluidos DMSO, etanol e isopropanol)
- Apta para radiación UV y radiación gamma
- Requiere 6N para la perforación
- Escala de temperatura: De −20 °C a +55 °C
- Apta para radiación UV y radiación gamma
- Escala de temperatura: De −20 °C a +130 °C
Peligroso: No
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
Specifications
Specifications
| Color | Natural |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Sí |
| Descripción | CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Certificaciones/conformidad | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Material | Elastómero termoplástico (TPE) |
| Esterilidad | Sala blanca |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50 |
| N.° por paquete | 10 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.