Learn More
Ratiolab™ Microplacas de prueba de poliestireno de 96 pocillos
Descripción
- Fabricados con poliestireno transparente
- 96 pocillos con volumen aproximado de 300 μL
- Con fondo en U o en V
- SBS formato de placa de prueba micro estándar
- 8 × 12 pocillos codificados alfanuméricamente
- Pozos con bordes elevados para reducir la contaminación cruzada y un sellado eficaz con Ratiolab películas de portada
- Espacio óptimo para un posicionamiento preciso
- Ahorro de espacio y apilable
- Se suministra en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Formato | Estándar SBS |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas automáticos |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Base redonda (pocillo U) |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |