Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo plano de poliestireno de 96 pocillos, 2 x 8 tiras
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10705982
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Microlon 200
Microlon 600
Tamaño de la unidad:
100 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie unitSize
10705982 Microlon 200 100 PCS
10690932 Microlon 600 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10705982 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 756070
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para mediciones ópticas Las 96 placas de tiras 2 de poliestireno Greiner Bio-One Well, x 8 Strips, F-Bottom son adecuadas para proteínas no polares y péptidos.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • 2 × 8 tiras
  • Apirógenas
  • Haz de luz no desviado por perfil de pozo
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • La superficie de poliestireno es más hidrófoba que la super
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de tiras
Tipo de enlace Adherencia media
Color Blanco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 6
Volumen de trabajo (métrico) De 20 a 350 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Microlon 200
Volumen total del pocillo (métrico) 388 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
N.º por caja 100
N.° por paquete 5
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Color de pocillo Transparente