Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo plano de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras
Beschreibung
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Haz de luz no desviado por perfil de pozo
- Fondo plano
- Poliestireno
Spezifikation
Spezifikation
| Código de barras | Alphanumeric |
| Formato | Placa de tiras |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | White |
| Tipo de producto | ELISA Strip Plate |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 388 μL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 a 350 μl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?