Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Ideal para pruebas de aglutinación
- Sin esquinas afiladas, lo que significa que se pueden pipetear de forma fácil y limpia
- Adecuado para análisis +/-
- Bo
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Alphanumeric |
| BreakApart | No |
| Formato | Standard |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | No adherente |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Storage Microplate |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 50 to 335 μL |
| Mostrar más |