Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas no recubiertas de plástico de 96 pocillos WebSeal
Código de producto. 15836261
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
145 μl
252 μl
1100 μl
2000 μl
N.° por paquete:
100 Microplacas
50 microplacas
60 microplacas
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base redonda (pocillo U)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) N.° por paquete Forma del pocillo Tamaño de la unidad
15836261 1100 μl 50 microplacas Base redonda (pocillo U) paquete de 50
15884304 145 μl 100 Microplacas Base cónica (pocillo V) paquete de 100
15851435 252 μl 100 Microplacas Base cónica (pocillo V) paquete de 100
17493193 2000 μl 50 microplacas Base redonda (pocillo U) paquete de 50
15172699 2000 μl 60 microplacas Base redonda (pocillo U) paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15836261 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P154
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos de polipropileno de alta calidad.
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o de rutina, puede estar seguro de una excelente resistencia a los solventes y un bajo ruido de fondo con Thermo Scientific™ WebSeal Microplacas de plástico sin recubrimiento de 96 pocillos. Estas microplacas de gran calidad de prolipropileno probado para GC, son perfectas para:
  • Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
  • Cribado de alto rendimiento (HTS)
  • Recogida y almacenamiento de muestras
  • Química combinatoria
  • Ensayo de fase líquida
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Tolerará temperaturas desde −80 °C a 121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • SBS y ANSI diseño de huella estándar
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Sello web
Tipo de producto Microplaca
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 900 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 1100 μl
Forma del pocillo Base redonda (pocillo U)
N.° por paquete 50 microplacas
Altura (métrico) 26,5 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 8 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.