Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 96 pocillos WebSEAL (volumen bajo), forma en V total, 5,6 mm de diámetro
Código de producto. 15886261 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
100 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
15886261 100 μl paquete de 50
1 options
Código de producto. 15886261 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P210
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos de polipropileno de alta calidad.
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas no recubiertas de plástico de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Estas microplacas de gran calidad de prolipropileno probado para GC, son perfectas para:
  • Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
  • Cribado de alto rendimiento (HTS)
  • Recogida y almacenamiento de muestras
  • Química combinatoria
  • Ensayo de fase líquida
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 5 to 80 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 100 μl
Forma del pocillo En forma de V
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 5,6 mm (bajo volumen)
Plate Size Microtiter