Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de 96 pocillos WebSeal™ con alfombrilla de sellado y herramienta de corte
Código de producto. 15192769
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
500 μl
700 μl
1000 μl
1100 μl
1500 μl
Perfil:
Estrecho
Junta cónica
Redondo
Incluye:
Vial, alfombrilla, herramienta de corte
Vial: 60180-V100; alfombrilla: 60180-M151
Vial: 60180-V101; alfombrilla: 60180-M151
Vial: 60180-V104; alfombrilla: 60180-M153
Vial: 60180-V106; alfombrilla: 60180-M153
Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M111
Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M157
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Perfil Incluye Tamaño de la unidad
15192769 1000 μl Estrecho Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M111 cada uno
15132769 500 μl Junta cónica Vial: 60180-V100; alfombrilla: 60180-M151 paquete de 5
15142769 700 μl Junta cónica Vial: 60180-V101; alfombrilla: 60180-M151 paquete de 5
15152769 700 μl Redondo Vial, alfombrilla, herramienta de corte cada uno
15162769 1100 μl Redondo Vial: 60180-V104; alfombrilla: 60180-M153 paquete de 5
15182769 1500 μl Redondo Vial: 60180-V106; alfombrilla: 60180-M153 paquete de 5
15112779 1000 μl Estrecho Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M157 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15192769 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180K107
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los prácticos kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales de PTFE o vidrio previamente montado.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con alfombrillas de sellado. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos, viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de silicona/PTFE.
  • Los prácticos kits de placas de pocillos incluyen viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de 96 posiciones. Algunos incluyen una herramienta de corte
  • Alfombrillas que sellan las muestras para su almacenamiento
  • Placas con glas insertado que proporciona una mayor inercia que las placas de PP puro
  • Exclusiva herramienta de corte que permite retirar muestras individuales con el sellado colocado, lo que evita la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1 paq.
Línea de productos Webseal
Color Transparente
Tipo de producto Kit de placas insertadas de vidrio con alfombrilla de 96 posiciones
Material Silicona/PTFE, Vidrio, Glass
N.° de pocillos 96
Volumen total del pocillo (métrico) 1000 μl
Forma del pocillo Cuadrado
Incluye Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M111
N.° por paquete 1
Perfil Estrecho
Cantidad 1/paq.
Diseño del pocillo Pocillo cuadrado
Altura (métrico) 47,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,6 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.