Learn More
Greiner Bio-One Microplacas no vinculantes de 96 pocillos
Descripción
- Propiedades de unión biomolecular ultra bajas no específicas (proteínas, ADN, ARN)
- Estabilidad superficial a largo plazo sin degradación ni lixiviación
- Mayor sensibilidad de ensayo con fondo reducido
- Aumente significativamente la sensibilidad del ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Alphanumeric |
| BreakApart | No |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de enlace | No adherente |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Non-binding Microplate |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |