Learn More
Greiner Bio-One Microplacas no vinculantes de 96 pocillos
Código de producto. 13219672
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
Base plana (pocillo F)
Base redonda (pocillo U)
Tamaño de la unidad:
40 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del pocillo Tamaño de la unidad
13219672 Base plana (pocillo F) 40 PCS
15901661 Base redonda (pocillo U) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13219672 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655901
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Ofrece estabilidad superficial a largo plazo sin degradación ni lixiviación.
  • Propiedades de unión biomolecular ultra bajas no específicas (proteínas, ADN, ARN)
  • Estabilidad superficial a largo plazo sin degradación ni lixiviación
  • Mayor sensibilidad de ensayo con fondo reducido
  • Aumente significativamente la sensibilidad del ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Tipo de producto Non-binding Microplate
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 25 to 340 μL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 340 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-binding
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.º por caja 40
N.° por paquete 10
Cantidad 40/caja
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Diseño del pocillo Chimenea
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 85 x 14 mm